Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chlorobenzonitrile 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: m-Chlorobenzonitrile

108680100 108680500
ACRO108680100EA 33.3 EUR InStock
ACRO108680100 ACRO108680500
3-Chlorobenzonitrile 99%
3-Chlorobenzonitrile


Formule: C₇H₄ClN
MW: 137,57 g/mol
Point d'ébullition: 94 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 38…42 °C
Densité: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001798
Numéro CAS: 766-84-7
EINECS: 212-172-6
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light beige Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 42 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 50 to 150 ppm Amylene

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité