Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyclooctanone 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

111441000 111440250 111445000
ACRO111441000EA 77.3 EUR InStock
ACRO111441000 ACRO111440250 ACRO111445000
Cyclooctanone 98%
Cyclooctanone


Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 195…197 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 39…44 °C
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001754
Numéro CAS: 502-49-8
EINECS: 207-940-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.50 %
Titration with TBAH ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité