1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, 5H-Dibenzo[a,d][7]annulen-5-one
112531000
ACRO112531000EA 152 EUR InStock
ACRO112531000
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone 97%
1-Dibenzo[b,f]cycloheptènone
Formule: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 85…91 °C
Numéro MDL: MFCD00003588
Numéro CAS: 2222-33-5
EINECS: 233-774-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
Loss on drying ≤0.5 % (60 °C) (vacuum)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité