Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium 98.5%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Chloropropyl)-N,N-dimethylammonium chloride, 2-Chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
115835000
ACRO115835000EA 85.6 EUR InStock
ACRO115835000
Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium 98.5%
Chlorure de 2-chloropropyldiméthylammonium
Formule: C₅H₁₃Cl₂N
MW: 158,07 g/mol
Point de fusion: 191…195 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012534
Numéro CAS: 4584-49-0
EINECS: 224-971-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.0 % (On dry substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité