Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Fluoroanisole 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Fluoro-4-methoxybenzene

119310250
ACRO119310250EA 64 EUR InStock
ACRO119310250
4-Fluoroanisole 99%
4-Fluoroanisole


Formule: C₇H₇FO
MW: 126,13 g/mol
Point d'ébullition: 157 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00000348
Numéro CAS: 459-60-9
EINECS: 207-295-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4867 to 1.4887 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité