Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Nitrobenzonitrile 97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

128480250 128481000
ACRO128480250EA 56.1 EUR InStock
ACRO128480250 ACRO128481000
4-Nitrobenzonitrile 97%
4-Nitrobenzonitrile


Formule: C₇H₄N₂O₂
MW: 148,12 g/mol
Point de fusion: 144…149 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007279
Numéro CAS: 619-72-7
EINECS: 210-610-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144 to 149 °C
GC ≥96.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité