Acide 1,4-phénylenediacetique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,2'-(1,4-Phenylene)diacetic acid
130510050
ACRO130510050EA 65.1 EUR InStock
ACRO130510050
Acide 1,4-phénylenediacetique 97%
Acide 1,4-phénylenediacetique
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,19 g/mol
Point de fusion: 250…256 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004354
Numéro CAS: 7325-46-4
EINECS: 230-801-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 252 to 257 °C
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %
pH 5 to 7.5 (1 % in water)
Specific optical rotation +75° to +105° (20 °C, 589 nm) (c=6, water)
Specific viscosity 0.10 to 0.70 (1.0M in NaCl, 25 °C)
Sulfur (S) 17 to 20 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité