3-Phénylpropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
130880250
ACRO130880250EA 54.7 EUR InStock
ACRO130880250
3-Phénylpropylamine 98%
3-Phénylpropylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 221 °C (1013 hPa)
Densité: 0.95 g/cm³
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00008224
Numéro CAS: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
ONU: 2735
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5240 to 1.5260 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥97.5 %
Peroxides ≤20 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité