Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Purine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1H-Purine

131670010 AC13167.1 AC13167.10 131670050
ACRO131670010EA 204 EUR InStock
ACRO131670010 MAYBAC13167.1 MAYBAC13167.10 ACRO131670050
Purine 99%
Purine


Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,11 g/mol
Point d'ébullition: 265 °C (1013 hPa)
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079221
Numéro CAS: 120-73-0
EINECS: 204-421-2
Merck Index: 12,08129
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité