Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acétanilide 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Phenylacetamide

150810010 150810050 150812500 150815000 150810051
ACRO150810010EA 103 EUR InStock
ACRO150810010 ACRO150810050 ACRO150812500 ACRO150815000 ACRO150810051
Acétanilide 99+%
Acetanilide


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Point d'ébullition: 304 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 111…115 °C
Densité: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 173 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008674
Numéro CAS: 103-84-4
EINECS: 203-150-7
Merck Index: 13,00051
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige to grey to light brown Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 111 to 115 °C
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité