Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyrimidine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

157700050 157700250
ACRO157700050EA 83.1 EUR InStock
ACRO157700050 ACRO157700250
Pyrimidine 99%
Pyrimidine


Formule: C₄H₄N₂
MW: 80,09 g/mol
Point d'ébullition: 123…124 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 20…22 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: 31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006059
Numéro CAS: 289-95-2
EINECS: 206-026-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 12,08170
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to orange Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5010 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Ammonium (NH4) ≤0.003 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Manganese (Mn) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité