Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Formanilide 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N-Phenyl-formamide

158420050 158421000 158425000
ACRO158420050EA 21.4 EUR InStock
ACRO158420050 ACRO158421000 ACRO158425000
Formanilide 99+%
Formanilide


Formule: C₇H₇NO
MW: 121,14 g/mol
Point d'ébullition: 271 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47…49 °C
Densité: 1.14 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Numéro MDL: MFCD00003276
Numéro CAS: 103-70-8
EINECS: 203-136-0
Merck Index: 13,04262
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light grey-beige Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 49 °C
GC ≥99.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.0 (10 % in water)
Titration with NaOH ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité