2-Méthoxynaphtalène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 21.7 EUR InStock
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Méthoxynaphtalène 98%
2-Méthoxynaphtalène
Formule: C₁₁H₁₀O
MW: 158,2 g/mol
Point d'ébullition: 274 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Densité: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004061
Numéro CAS: 93-04-9
EINECS: 202-213-6
Merck Index: 12,06076
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité