4-Phénylpipéridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
164770010 164770050
ACRO164770010EA 47.1 EUR InStock
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phénylpipéridine 98%
4-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 255…257 °C (727 mmHg)
Point de fusion: 57…63 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006002
Numéro CAS: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité