Acide 6-nitro-o-toluique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
165980050
ACRO165980050EA 60.1 EUR InStock
ACRO165980050
Acide 6-nitro-o-toluique 99%
Acide 6-nitro-o-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 154…157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007267
Numéro CAS: 13506-76-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to yellow-brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité