1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarbonitrile
170620250
ACRO170620250EA 109 EUR InStock
ACRO170620250
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile 96%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formule: C₁₁H₁₁NO
MW: 173,215 g/mol
Densité: 1.08 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019212
Numéro CAS: 16728-00-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité