Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cyanate de sodium 85%, pur

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

180562500
ACRO180562500EA 22.6 EUR InStock
ACRO180562500
Cyanate de sodium 85%, pur
Cyanate de sodium


Formule: CNNaO
MW: 65,01 g/mol
Point de fusion: 550 °C
Densité: 1,893 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011121
Numéro CAS: 917-61-3
EINECS: 213-030-6
Merck Index: 12,08749
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Argentometric ≥80 %
Loss on drying ≤3 % (5 g, 105°C, 2 hrs)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤15 %
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité