Polyvinylacetate, M.W. ∼100000
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: PVA
183265000
ACRO183265000EA 132 EUR InStock
ACRO183265000
Polyvinylacetate, M.W. ∼100000
Polyvinylacetate
Formule: [CH₂CH(O₂CCH₃)]n
Densité: 1.18 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084457
Numéro CAS: 9003-20-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear Beads
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité