Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate, 2-Amino-3-carbethoxy-4,5-tetramethylenethiophene, 2-Amino-3-ethoxycarbonyl-4,5-tetramethylenethiophene
251280100
ACRO251280100EA 67 EUR InStock
ACRO251280100
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate 99%
Ethyl-2-Amino-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxylate
Appearance: Yellow Crystalline powder
Formule: C₁₁H₁₅NO₂S
MW: 225,31 g/mol
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005862
Numéro CAS: 4506-71-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 117 °C
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité