Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Tricosanol 99+%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Tricosyl alcohol

258161000
ACRO258161000EA 159 EUR InStock
ACRO258161000
1-Tricosanol 99+%
1-Tricosanol


Formule: H₃C(CH₂)₂₁CH₂OH
MW: 340,63 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (.1 mmHg)
Point de fusion: 74…76 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00044484
Numéro CAS: 3133-01-5
EINECS: 221-527-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Glistening crystalline powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité