Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 6-fluoroanthranilique 98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-fluorobenzoic acid

306450050
ACRO306450050EA 103 EUR InStock
ACRO306450050
Acide 6-fluoroanthranilique 98%
Acide 6-fluoroanthranilique


Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 305 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 170…172 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00067781
Numéro CAS: 434-76-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige to tan to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 171 °C
HPLC ≥97.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité