Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Difluoropyridine 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

306660050 306660250
ACRO306660050EA 38.6 EUR InStock
ACRO306660050 ACRO306660250
2,6-Difluoropyridine 99%
2,6-Difluoropyridine


Formule: C₅H₃F₂N
MW: 115,08 g/mol
Point d'ébullition: 124.5 °C (743 mmHg)
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: 33 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006227
Numéro CAS: 1513-65-1
EINECS: 216-152-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow to pink to red-purple Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité