Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromonitrométhane 90% tech.

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

307050100
ACRO307050100EA 145 EUR InStock
ACRO307050100
Bromonitrométhane 90% tech.
Bromonitrométhane


Formule: BrCH₂NO₂
MW: 139,94 g/mol
Point d'ébullition: 146…148 °C (750 mmHg)
Point de fusion: –28 °C
Densité: 2.07 g/cm³
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007401
Numéro CAS: 563-70-2
EINECS: 209-258-0
ONU: 3139
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité