Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Méthylbiphényle 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Phenyltoluene

309840010 309840050
ACRO309840010EA 53 EUR InStock
ACRO309840010 ACRO309840050
3-Méthylbiphényle 95%
3-Méthylbiphényle


Formule: C₁₃H₁₂
MW: 168,24 g/mol
Point d'ébullition: 272 °C
Point de fusion: 4…5 °C
Densité: 1.01 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008533
Numéro CAS: 643-93-6
EINECS: 211-404-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6010 to 1.6050 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité