N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(Boc-amino)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic Acid, 2-N-Boc-amino-tetrahydro-2-naphthoic acid
334370010
ACRO334370010EA 142 EUR InStock
ACRO334370010
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid 98%
N-Boc-DL-2-aminotetralin-2-carboxylic acid
Appearance: White to beige Crystalline powder
Formule: C₁₆H₂₁NO₄
MW: 291,347 g/mol
Point de fusion: 177…187 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800586
Numéro CAS: 98569-12-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité