Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 99%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: alpha-Bromo-2,3-dichlorotoluene, 2,3-Dichlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2,3-dichlorobenzene

365580050
ACRO365580050EA 41.3 EUR InStock
ACRO365580050
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène 99%
α-Bromo-2,3-dichlorotoluène


Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Point d'ébullition: 140…144 °C (31 mmHg)
Point de fusion: 29…32 °C
Numéro MDL: MFCD03701317
Numéro CAS: 57915-78-3
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 32 °C
GC ≥98.5 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité