9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Boronic acid,B,B'-(9,9-dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis-, (9,9-Dioctyl-9H-fluorene-2,7-diyl)diboronic acid, 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
398310050
ACRO398310050EA 209 EUR InStock
ACRO398310050
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid 98%
9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid
Formule: C₂₉H₄₄B₂O₄
MW: 478,287 g/mol
Point de fusion: 158…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701608
Numéro CAS: 258865-48-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité