Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
398590050
ACRO398590050EA 82.2 EUR InStock
ACRO398590050
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque 97%
Acide 5-bromo-2-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00143423
Numéro CAS: 146328-85-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité