Bleu de bromothymol sel de sodium ACS
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium α-(3-bromo-5-isopropyl-4-oxo-2-methyl-2,5-cyclohexadienylidene)-2-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)toluenesulphonate, Bromothymol blue water soluble, Sodium 2-bromo-4-(3-(3-bromo-4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-1,1-dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiol-3-yl)-6-isopropyl-3-methylphenolate
403260100
ACRO403260100EA 54.7 EUR InStock
ACRO403260100
Bleu de bromothymol sel de sodium ACS
Bleu de bromothymol sel de sodium
Formule: C₂₇H₂₇Br₂NaO₅S
MW: 646.37 g/mol
Point de fusion: > 200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077263
Numéro CAS: 34722-90-2
EINECS: 252-169-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 6.0 (yellow) to pH 7.6 (blue)
Clarity of solution Passes test
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon verre pour solides 10 g ACRO403260100
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité