Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
432840010
ACRO432840010EA 103 EUR InStock
ACRO432840010
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate 99%
Diphenyliodonium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₃H₁₀F₃IO₃S
MW: 430,19 g/mol
Point de fusion: 179…182 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191356
Numéro CAS: 66003-76-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité