Ethyl-2-cyanoacrylate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-cyanoacrylate
434450050
ACRO434450050EA 174 EUR InStock
ACRO434450050
Ethyl-2-cyanoacrylate
Ethyl-2-cyanoacrylate
Formule: C₆H₇NO₂
MW: 125,1253 g/mol
Point d'ébullition: 54…56 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.04 g/cm³
Point d'éclair: 85 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00045615
Numéro CAS: 7085-85-0
ONU: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
NMR Consistent with structure
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Titration with HClO4 ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité