Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexachlororuthenat de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Diammonium hexachlororuthenate

436930010
ACRO436930010EA 105 EUR InStock
ACRO436930010
Hexachlororuthenat de diammonium 99.99% (sur base traces de métaux)
Ammonium hexachlororuthenate(IV)


Formule: H₈Cl₆N₂Ru
MW: 349,86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015962
Numéro CAS: 18746-63-9
ONU: 3288
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown to black Powder
Total trace metal impurities ≤100 ppm

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité