1,1'-Oxalyldiimidazole, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1,2-Di(1H-imidazol-1-yl)ethane-1,2-dione
439620050
ACRO439620050EA 76.2 EUR InStock
ACRO439620050
1,1'-Oxalyldiimidazole, grade Technique
1,1'-Oxalyldiimidazole
Formule: C₈H₆N₄O₂
MW: 190,16 g/mol
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043067
Numéro CAS: 18637-83-7
ONU: 3263
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥80.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité