Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Boc-L-valine N-succinimidyl ester, Boc-Val-OSu
440920050
ACRO440920050EA 59.1 EUR InStock
ACRO440920050
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester 98%
Boc-L-valine hydroxysuccinimide ester
Formule: C₁₄H₂₂N₂O₆
MW: 314,338 g/mol
Point de fusion: 126…129 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00037906
Numéro CAS: 3392-12-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation -36.0° to -40.0° (20°C, 589 nm) (c=1 in dioxane)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité