4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetate, 2-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]acetic acid ethyl ester, Ethyl 2-(4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)acetate, 2-[(4-Ethoxycarbonylmethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid Pinacol ester
445000050
ACRO445000050EA 602 EUR InStock
ACRO445000050
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Ethoxycarbonylmethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₆H₂₃BO₄
MW: 290,1624 g/mol
Point de fusion: 41…43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08704684
Numéro CAS: 859169-20-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité