Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 4-methyl-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate

445110010
ACRO445110010EA 334 EUR InStock
ACRO445110010
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
5-(Methoxycarbonyl)-2-methylphenylboronic acid pinacol ester


Formule: C₁₅H₂₁BO₄
MW: 276,136 g/mol
Point de fusion: 157…159 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11520530
Numéro CAS: 882679-40-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 157 to 162 °C
GC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité