Oxaliplatin 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (trans-1,2-Cyclohexanediamine)oxalatoplatinum(II), Oxalato(trans-l-1,2-cyclohexanediamine)platinum(II)
456131000
ACRO456131000EA 148 EUR InStock
ACRO456131000
Oxaliplatin 99%
Oxaliplatin
Formule: C₈H₁₄N₂O₄Pt
MW: 397,29 g/mol
Point de fusion: >245 °C (dec.)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00866327
Numéro CAS: 61825-94-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité