β-Pseudouridine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pseudouridine, 5-((2S,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
460451000
ACRO460451000EA 311 EUR InStock
ACRO460451000
β-Pseudouridine 98%
β-Pseudouridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244,20 g/mol
Point de fusion: 230 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00038458
Numéro CAS: 1445-07-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
Loss on drying ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité