Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mometasone furoate

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

462130010
ACRO462130010EA 140 EUR InStock
ACRO462130010
Mometasone furoate
Mometasone furoate


Formule: C₂₇H₃₀Cl₂O₆
Point de fusion: 218…220 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00866003
Numéro CAS: 83919-23-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 216 to 222 °C
Loss on drying ≤0.5 % (105 °C)
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20 °C, 589 nm) (0.5% in Methanol)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité