Almotriptan Malate
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-(pyrrolidin-1-ylsulphonylmethyl)-1H-indole Malate
465402500
ACRO465402500EA 418 EUR InStock
ACRO465402500
Almotriptan Malate
Almotriptan Malate
  • Bioactive
Formule: C₁₇H₂₅N₃O₂S·C₄H₆O₅
MW: 469,55 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08067740
Numéro CAS: 181183-52-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance to light orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité