Proflavine chlorhydrate
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acridine-3,6-diamine hydrochloride
465860050
ACRO465860050EA 41.7 EUR InStock
ACRO465860050
Proflavine chlorhydrate
Proflavine chlorhydrate
Formule: C₁₃H₁₁N₃·HCl
MW: 245,71 g/mol
Point de fusion: 270°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066867
Numéro CAS: 952-23-8
EINECS: 213-469-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark orange to red-brown powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometry 13.6 to 15.0% (Cl)
HPLC ≥ 94%
Loss on drying ≤ 4% (105°C, 1hr)
Solubility (1mg/ml in water) Clear solution
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité