XL-1 red competent cells
Fournisseur: AGILENT
200129 200129
STRA200129EA 734 EUR InStock
STRA200129 AGLS200129
XL-1 red competent cells
Cellules compétentes
XL-1 Red Competent Cells are ideal for introducing random mutations into a cloned gene of interest.
  • Suitable for generating random mutations within genes lacking selectable or screenable phenotypes
  • Does not require extensive genetic or biochemical manipulations
  • Generate random mutations within a gene that has no selectable or screenable phenotype
XL-1 Red Competent Cells can be used to introduce random mutations in a cloned gene of interest through a highly efficient, rapid, and reproducible method. The method involves propagating the cloned gene intoMore Product Information
Collapse All
Désignation Caractéristique Info cdt Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
XL-1 red competent cells For random mutagenesis, 1×10⁶ transformants/µg, includes XL1-Blue competent cells 5×0,2 ml 1 mL AGLS200129
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité