Benchtop cooler, cryo preservation module, StrataCooler, AGLS
Fournisseur: AGILENT
400005
AGLS400005EA 314 EUR InStock
AGLS400005
Benchtop cooler, cryo preservation module, StrataCooler, AGLS
Refroidisseurs Refroidisseurs de paillasses
Most cell types show >50% survival when cooling rates are kept at 0,2 to 1 °C/min. The StrataCooler Cryo preservation module has been designed to freeze mammalian and insect cells at a controlled rate of 0,4 to 0,6 °C/min. to achieve an 80 to 90% survival rate.
  • 32-(standard) cryovial capacity
Collapse All
Désignation Capacité l×p×h Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
StrataCooler cryo preservation module 32×1,5 ml 210×120×80 mm 1 kg 1 AGLS400005
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité