Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD326 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 323/A3] (PE-Cyanine 7)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A122007-100
ANTIA122007-100EA 375 EUR InStock
ANTIA122007-100
Anti-CD326 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 323/A3] (PE-Cyanine 7)
Anticorps
Mouse monoclonal [323/A3] antibody to CD326 (PE-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from human.

  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.

Type: Primary
Antigen: CD326
Clonality: Monoclonal
Clone: 323/A3
Conjugation: PE-Cyanine 7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité