Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGFR1] (PE-Cyanine 7)
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A122032-100
ANTIA122032-100EA 375 EUR InStock
ANTIA122032-100
Anti-EGFR Mouse Monoclonal Antibody [clone: EGFR1] (PE-Cyanine 7)
Anticorps
Mouse monoclonal [EGFR1] antibody to EGFR (PE-Cyanine 7) for Flow Cytometry with samples derived from human and Horse.
  • Validated applications: Flow cytometry
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: This reagent is designed for analysis of human blood cells using 4 µl reagent / 100 µl of whole blood or 106 cells in a suspension.
Type: Primary
Antigen: EGFR
Clonality: Monoclonal
Clone: EGFR1
Conjugation: PE-Cyanine 7
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Horse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité