Anti-Glyoxalase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-GLO1-1]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248739-100
ANTIA248739-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248739-100
Anti-Glyoxalase 1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-GLO1-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPTC-GLO1-1] antibody to Glyoxalase 1 for WB and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Glyoxalase 1
Clonality: Monoclonal
Clone: CPTC-GLO1-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité