Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 122.2]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249308-100
ANTIA249308-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249308-100
Anti-CD46 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 122.2]
Anticorps
Mouse monoclonal [122.2] antibody to CD46 for functional studies, flow cytometry and IF with samples derived from human.
  • Validated applications: Functional studies, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: CD46
Clonality: Monoclonal
Clone: 122.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité