Anti-Milk Fat Globule Mouse Monoclonal Antibody [clone: MFG-06]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249315-100
ANTIA249315-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249315-100
Anti-Milk Fat Globule Mouse Monoclonal Antibody [clone: MFG-06]
Anticorps
Mouse monoclonal [MFG-06] antibody to Milk Fat Globule for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Milk Fat Globule
Clonality: Monoclonal
Clone: MFG-06
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité