Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NCAM1/795]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249480-100
ANTIA249480-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249480-100
Anti-NCAM1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: NCAM1/795]
Anticorps
Mouse monoclonal [NCAM1/795] antibody to NCAM1 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human and rat.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: NCAM1
Clonality: Monoclonal
Clone: NCAM1/795
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité