Anti-Lambda Light Chain Rabbit Recombinant Antibody [clone: LLC/3778R]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A252180-100
ANTIA252180-100EA 520 EUR InStock
ANTIA252180-100
Anti-Lambda Light Chain Rabbit Recombinant Antibody [clone: LLC/3778R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [LLC/3778R] antibody to Lambda Light Chain for IHC-P with samples derived from Human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Lambda Light Chain
Clonality: Recombinant
Clone: LLC/3778R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité